Documenti fondamentali
ENAH5802F379
Enamine
1-methyl-3-(pyrrolidin-2-yl)-1H-pyrazole hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.67
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-3-(pyrrolidin-2-yl)-1H-pyrazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.ClH/c1-11-6-4-8(10-11)7-3-2-5-9-7;/h4,6-7,9H,2-3,5H2,1H3;1H
InChI
SGAMEDFRMVKPEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443662
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443662
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)