Documenti fondamentali
ENAH5802F32B
Enamine
3-cyclopropyl-3-methylazetidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.65
Numero MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-3-methylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-7(4-8-5-7)6-2-3-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI
XIGOIYFDAFMGQR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437114
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437114
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)