Documenti fondamentali
ENAH5802F2A1
Enamine
4-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)butan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.3
Numero MDL:
Iupac Name
4-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C13H17N3/c14-9-5-4-6-12-10-15-16(11-12)13-7-2-1-3-8-13/h1-3,7-8,10-11H,4-6,9,14H2
InChI
GEINFNGPSNFQFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437691
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437691