Documenti fondamentali
ENAH5802F29A
Enamine
2-amino-N-cyclohexyl-N,3-dimethylbutanamide; trifluoroacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.36
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexyl-N,3-dimethylbutanamide 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C12H24N2O.C2HF3O2/c1-9(2)11(13)12(15)14(3)10-7-5-4-6-8-10;3-2(4,5)1(6)7/h9-11H,4-8,13H2,1-3H3;(H,6,7)
InChI
LGSACOJPLJIDCE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433083
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433083
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)