Documenti fondamentali
ENAH5802F276
Enamine
7-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.14
Numero MDL:
Iupac Name
7-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-5-amine
Inchi Code
1S/C7H5F3N4/c8-7(9,10)4-1-5(11)14-6(2-4)12-3-13-14/h1-3H,11H2
InChI
KTJSZIIQBXUQMW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7424854
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7424854
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)