Documenti fondamentali
ENAH5802F177
Enamine
2,4-difluoro-6-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.6
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-difluoro-6-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F2NO.ClH/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10;/h2-3H,10H2,1H3;1H
InChI
HUQYXXBCWVFKAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442700
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442700
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)