Documenti fondamentali
ENAH5802F0D5
Enamine
{spiro[3.3]heptan-1-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.67
Numero MDL:
Iupac Name
spiro[3.3]heptan-1-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-6-7-2-5-8(7)3-1-4-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI
UXZKWVKJQYIOLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431704
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431704
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)