Documenti fondamentali
ENAH5802EFC0
Enamine
tert-butyl N-[1-(thietan-3-yl)azetidin-3-yl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.36
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-(thietan-3-yl)azetidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2S/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-13(5-8)9-6-16-7-9/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)
InChI
REVUYKLVFNMKPI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435157
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435157
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)