Documenti fondamentali
ENAH5802ED7D
Enamine
1,4-dimethyl-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.12
Numero MDL:
Punto di fusione
124-125
Iupac Name
1,4-dimethyl-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
Inchi Code
1S/C4H7N3O2/c1-6-3(8)5-7(2)4(6)9/h1-2H3,(H,5,8)
InChI
NWNNZPUYFSACQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303725
Melting Point
124-125
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303725
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)