Documenti fondamentali
ENAH5802EB61
Enamine
2,2-difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.14
Numero MDL:
Punto di fusione
26-27
Iupac Name
2,2-difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Inchi Code
1S/C9H6F2O/c10-9(11)5-6-3-1-2-4-7(6)8(9)12/h1-4H,5H2
InChI
XMKSUSDXUVEUJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356240
Melting Point
26-27
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356240
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)