Documenti fondamentali
ENAH5802EAEA
Enamine
(1-phenylcyclopropyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.67
Numero MDL:
Iupac Name
(1-phenylcyclopropyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.ClH/c10-11-9(6-7-9)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,11H,6-7,10H2;1H
InChI
CWUHGCWQYAXQNB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427655
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427655
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)