Documenti fondamentali
ENAH5802EA93
Enamine
methyl 5-(1,1-difluoroethyl)pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.17
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-(1,1-difluoroethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2/c1-9(10,11)7-3-6(4-12-5-7)8(13)14-2/h3-5H,1-2H3
InChI
BNFSEMWFRBBFHZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428083
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428083
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)