Documenti fondamentali
ENAH5802E8C2
Enamine
9,9-difluoro-3-oxabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.19
Numero MDL:
Iupac Name
9,9-difluoro-3-oxabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12F2O3/c10-9(11)6-1-5(8(12)13)2-7(9)4-14-3-6/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
InChI
LBRQCZDIBRDJLZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745331
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745331
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)