Documenti fondamentali
ENAH5802E8AA
Enamine
2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.2
Punto di fusione
235-237
Iupac Name
(2Z)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-10-4-2-8(3-5-10)6-9(7-12)11(13)14/h2-6H,1H3,(H,13,14)/b9-6-
InChI
KMHNRJDDHTZZDZ-TWGQIWQCSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00022
Melting Point
235-237
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00022
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)