Documenti fondamentali
ENAH5802E8A1
Enamine
3-(isoquinolin-5-yl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.69
Numero MDL:
Iupac Name
3-(5-isoquinolinyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11NO2.ClH/c14-12(15)5-4-9-2-1-3-10-8-13-7-6-11(9)10;/h1-3,6-8H,4-5H2,(H,14,15);1H
InChI
MKGMYQVIRYWLAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436040
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436040
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)