Documenti fondamentali
ENAH5802E58C
Enamine
tert-butyl 3-methyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.33
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-methyl-4-(methylamino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-9-8-14(7-6-10(9)13-5)11(15)16-12(2,3)4/h9-10,13H,6-8H2,1-5H3
InChI
NJBGCEIHJGURNN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3555416
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3555416
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)