Documenti fondamentali
ENAH5802E535
Enamine
methyl 7-amino-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.2
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 7-amino-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9N3O2/c1-15-10(14)7-4-6-2-3-8(11)13-9(6)12-5-7/h2-5H,1H3,(H2,11,12,13)
InChI
KVPDAKKDBZNZJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759919
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759919
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)