Documenti fondamentali
ENAH5802E3A7
Enamine
5-bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.01
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4BrF4N/c8-4-2-6(13)5(9)1-3(4)7(10,11)12/h1-2H,13H2
InChI
ZTJHVPIGVGDGOU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441212
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441212
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)