Documenti fondamentali
ENAH5802E360
Enamine
3-bromo-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.08
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c1-10(2)7-5-3-4-6(9)8(7)11(12)13/h3-5H,1-2H3
InChI
VSDDRSYPXAIHOM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3260110
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3260110
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)