Documenti fondamentali
ENAH5802E356
Enamine
5-bromo-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.58
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12BrN3.ClH/c10-8-5-12-9(13-6-8)7-1-3-11-4-2-7;/h5-7,11H,1-4H2;1H
InChI
IVLCNVLGSQWQKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425074
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425074
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)