Documenti fondamentali
ENAH5802E2FF
Enamine
2-chloro-3-(1,1-difluoroethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.58
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c1-7(9,10)5-3-2-4-11-6(5)8/h2-4H,1H3
InChI
HDMHZDHLHJWLLT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6781575
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6781575
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)