Key Documents
ENAH5802E238
Enamine
5-bromo-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.02
Numero MDL:
Punto di fusione
84-86
Iupac Name
5-bromo-6-methyl-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c1-4-6(7)5(2-8)10-3-9-4/h3H,1H3
InChI
IHVQXLDXNIMTEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954825
Melting Point
84-86
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954825