Documenti fondamentali
ENAH5802E16A
Enamine
3-{[(oxan-3-yl)methyl]amino}pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.26
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(tetrahydro-2H-pyran-3-ylmethyl)amino]-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15N3O3/c15-11(16)9-10(13-4-3-12-9)14-6-8-2-1-5-17-7-8/h3-4,8H,1-2,5-7H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI
KKPGOINICIARBC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427825
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427825
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)