Documenti fondamentali
ENAH5802E019
Enamine
methyl 5-carbamoyl-2-methylbenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.2
Numero MDL:
Punto di fusione
173-174
Iupac Name
methyl 5-(aminocarbonyl)-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-6-3-4-7(9(11)12)5-8(6)10(13)14-2/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12)
InChI
NNTZSBMYGSJCLA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-369207
Melting Point
173-174
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-369207
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)