Documenti fondamentali
ENAH5802DED3
Enamine
3-[4-(ethoxymethylidene)-1,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl]-N-(2-fluorophenyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.49
Punto di fusione
162-163
Iupac Name
3-((4E)-4-(ethoxymethylene)-1,3-dioxo-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)-N-(2-fluorophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C24H19FN2O5S/c1-2-32-15-20-18-10-3-4-11-19(18)23(28)27(24(20)29)16-8-7-9-17(14-16)33(30,31)26-22-13-6-5-12-21(22)25/h3-15,26H,2H2,1H3/b20-15+
InChI
WDUAXRGBOAYVNU-HMMYKYKNSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04949
Melting Point
162-163
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04949
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)