Documenti fondamentali
ENAH5802DE87
Enamine
ethyl 3-[(4-chloro-2-fluorophenyl)amino]-2-cyanoprop-2-enoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.67
Iupac Name
ethyl (2E)-3-(4-chloro-2-fluoroanilino)-2-cyano-2-propenoate
Inchi Code
1S/C12H10ClFN2O2/c1-2-18-12(17)8(6-15)7-16-11-4-3-9(13)5-10(11)14/h3-5,7,16H,2H2,1H3/b8-7+
InChI
ZSEBDGHEJRCHGT-BQYQJAHWSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50955
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50955
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)