Documenti fondamentali
ENAH5802DDE1
Enamine
methyl (1s,4s)-4-bromocyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.09
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (1s,4s)-4-bromocyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13BrO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-,7+
InChI
OFRSHQMUOVAUDD-KNVOCYPGSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437700
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437700
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)