Documenti fondamentali
ENAH5802DD31
Enamine
methyl 5-formyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.2
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-formyl-4-methylthiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7NO3S/c1-4-5(3-9)12-6(8-4)7(10)11-2/h3H,1-2H3
InChI
ZBKFEDJVGHMKHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430935
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430935
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)