ENAH5802DC5D
Enamine
lithium(1+) ion 6-ethynylpyridine-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
lithium 6-ethynylpicolinate
Inchi Code
1S/C8H5NO2.Li/c1-2-6-4-3-5-7(9-6)8(10)11;/h1,3-5H,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI
YZBNIMRFELBCFU-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428172
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428172
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)