Documenti fondamentali
ENAH5802DC0D
Enamine
tert-butyl N-(5-hydroxypiperidin-3-yl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.28
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (5-hydroxypiperidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-7-4-8(13)6-11-5-7/h7-8,11,13H,4-6H2,1-3H3,(H,12,14)
InChI
YCMJZHSDAYCYFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5268252
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5268252
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)