Documenti fondamentali
ENAH5802DB37
Enamine
5-(1-aminocyclobutyl)pyridin-2-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.67
Numero MDL:
Iupac Name
5-(1-aminocyclobutyl)pyridin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.ClH/c10-9(4-1-5-9)7-2-3-8(12)11-6-7;/h2-3,6H,1,4-5,10H2,(H,11,12);1H
InChI
BPTNNAPPYRTVSC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436102
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436102
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)