Documenti fondamentali
ENAH5802DB1B
Enamine
1-amino-2-(oxan-2-yl)propan-2-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.69
Numero MDL:
Iupac Name
1-amino-2-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-8(10,6-9)7-4-2-3-5-11-7;/h7,10H,2-6,9H2,1H3;1H
InChI
OOWMHCYVEYWAFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431323
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431323
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)