Documenti fondamentali
ENAH38A2DA36
Enamine
2-{5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-6-yl}acetic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.68
Numero MDL:
Iupac Name
2-(5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-6-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO3.ClH/c11-8(12)4-7-5-10-6-9(13-7)2-1-3-9;/h7,10H,1-6H2,(H,11,12);1H
InChI
RHSVADPVQJJGSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352919
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352919
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)