Documenti fondamentali
ENAH38A2DA0D
Enamine
N-[2-(4-bromophenyl)propan-2-yl]acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.14
Numero MDL:
Punto di fusione
175-176
Iupac Name
N-[1-(4-bromophenyl)-1-methylethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-8(14)13-11(2,3)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChI
LBDKTWCZTVHHFA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352673
Melting Point
175-176
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352673
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)