Documenti fondamentali
ENAH38A2DA0A
Enamine
4-amino-N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.66
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-N,N-dimethylnicotinamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O.ClH/c1-11(2)8(12)6-5-10-4-3-7(6)9;/h3-5H,1-2H3,(H2,9,10);1H
InChI
LIYIXYHDOOWFDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352647
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352647
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)