Documenti fondamentali
ENAH38A2D958
Enamine
5-phenyl-1,2,3-thiadiazol-4-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.69
Numero MDL:
Iupac Name
5-phenyl-1,2,3-thiadiazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7N3S.ClH/c9-8-7(12-11-10-8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,9H2;1H
InChI
BJPJAOBQPNBQJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766811
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766811
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)