ENAH38A2D804
Enamine
2-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2.ClH/c9-7-2-1-6(3-4-10)5-8(7)11(12)13;/h1-2,5H,3-4,10H2;1H
InChI
XEEQOIRBQHSLPE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762884
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762884
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)