Documenti fondamentali
ENAH38A2CDDA
Enamine
tert-butyl 4-(aminomethyl)-1-(dimethylcarbamoyl)-3-oxaspiro[bicyclo[2.1.1]hexane-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.46
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(aminomethyl)-1-(dimethylcarbamoyl)-3-oxaspiro[bicyclo[2.1.1]hexane-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H31N3O4/c1-15(2,3)24-14(23)21-8-6-18(7-9-21)17(13(22)20(4)5)10-16(11-17,12-19)25-18/h6-12,19H2,1-5H3
InChI
KLSBOMWPPMPVEK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504240
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504240
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)