Documenti fondamentali
ENAH38A2CD64
Enamine
6-chloro-5-(difluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.55
Numero MDL:
Punto di fusione
79-81
Iupac Name
6-chloro-5-(difluoromethyl)pyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C6H4ClF2NO/c7-5-3(6(8)9)1-2-4(11)10-5/h1-2,6H,(H,10,11)
InChI
QSYHTAVARZNAMG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743015
Melting Point
79-81
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743015
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)