ENAH38A2CD11
Enamine
5-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]oxolane-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-((1H-pyrazol-1-yl)methyl)tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c12-9(13)7-4-8(14-6-7)5-11-3-1-2-10-11/h1-3,7-8H,4-6H2,(H,12,13)
InChI
BLNDKKZDAQYHJR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494859
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494859
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)