Documenti fondamentali
ENAH38A2CCB0
Enamine
3-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.21
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2,2-difluorocyclopropyl)benzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C9H7F3O2S/c10-9(11)5-8(9)6-2-1-3-7(4-6)15(12,13)14/h1-4,8H,5H2
InChI
AWQLKWCUKOHQKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760233
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760233
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)