ENAH38A2CCAD
Enamine
(3-chloro-2-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(3-chloro-2-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O.ClH/c1-11-7-5(8)3-2-4-6(7)10-9;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
InChI
RJXSFQRPJPESHE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760174
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760174
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)