Documenti fondamentali
ENAH38A2BF20
Enamine
3-oxo-3-(2,4,6-trifluorophenyl)propanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.13
Numero MDL:
Iupac Name
3-oxo-3-(2,4,6-trifluorophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H4F3NO/c10-5-3-6(11)9(7(12)4-5)8(14)1-2-13/h3-4H,1H2
InChI
MELFTXBEFBNONR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5031665
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5031665
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)