Documenti fondamentali
ENAH38A2BE50
Enamine
2-chloro-6-(pyrimidin-2-yl)pyrazine
Scegli un formato
100 MG
393,40 €
250 MG
544,20 €
500 MG
831,50 €
1 G
1.051,20 €
2.5 G
2.018,40 €
5 G
2.966,10 €
10 G
4.377,90 €
SKU del venditore: EN300-2775537-100MG
393,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
393,40 €
250 MG
544,20 €
500 MG
831,50 €
1 G
1.051,20 €
2.5 G
2.018,40 €
5 G
2.966,10 €
10 G
4.377,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.61
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2775537-100MG
393,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(6-chloropyrazin-2-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H5ClN4/c9-7-5-10-4-6(13-7)8-11-2-1-3-12-8/h1-5H
InChI
XXUOJBZPEKWJOR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2775537
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2775537
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)