Documenti fondamentali
ENAH38A2BDF8
Enamine
2,5-dibromo-3-fluorothiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.92
Numero MDL:
Iupac Name
2,5-dibromo-3-fluorothiophene
Inchi Code
1S/C4HBr2FS/c5-3-1-2(7)4(6)8-3/h1H
InChI
COZAAGPTYBLGJV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102230
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102230
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)