Documenti fondamentali
ENAH38A2BDB9
Enamine
9-methyl-9H-carbazole-3,6-dicarbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.26
Numero MDL:
Punto di fusione
211-212
Iupac Name
9-methyl-9H-carbazole-3,6-dicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H11NO2/c1-16-14-4-2-10(8-17)6-12(14)13-7-11(9-18)3-5-15(13)16/h2-9H,1H3
InChI
ADDBIFUIFFYIQN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272036
Melting Point
211-212
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272036
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)