ENAH38A2BDB3
Enamine
tert-butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-aminoethyl)-1-azetidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-8(7-12)4-5-11;/h8H,4-7,11H2,1-3H3;1H
InChI
NJRNTCTZGPUNOZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266047
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)