Documenti fondamentali
ENAH38A2BC29
Enamine
(2-methyloxiran-2-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero MDL:
Iupac Name
[(2S)-2-methyl-2-oxiranyl]methanol
Inchi Code
1S/C4H8O2/c1-4(2-5)3-6-4/h5H,2-3H2,1H3
InChI
AAVHHYWBSVSPPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214874
Flash Point
62
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)