Documenti fondamentali
ENAH38A2B962
Enamine
4,4,4-trifluoro-3-phenylbutane-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.25
Numero MDL:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-phenylbutane-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C10H10F4O2S/c11-10(12,13)9(6-7-17(14,15)16)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI
PWQIRBGLXOHTTR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6483159
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6483159
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)