Documenti fondamentali
ENAH31552396
Enamine
ethyl 2,2-dimethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.22
Numero MDL:
Punto di fusione
57-60
Iupac Name
ethyl 2,2-dimethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-4-13-8(12)6-5-7(11)10-9(6,2)3/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI
RTJMCQIURDNLKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743521
Melting Point
57-60
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743521
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)